Läs mer
5-Methylfuran-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| CAS | 3511-32-8 |
| Molekylformel | C5 H6 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2H,3H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)CO1 |
| IUPAC-namn | 5-methylfuran-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.037 |