missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methylfuran-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| CAS | 3511-32-8 |
| Molekylformel | C5 H6 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2H,3H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)CO1 |
| IUPAC-namn | 5-methylfuran-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.037 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?