Läs mer
5-metylfurfural, 98+%
Produktkod. 10307770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307770 100 g Glasflaska 100g
10591981 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10307770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159921000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-02-0
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.11
MDL-nummer MFCD00003232
InChI-nyckel OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC-namn 5-metylfuran-2-karbaldehyd
LEDER CC1=CC=C(O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylfurfural
Namnnotering 98+%
Aciditet 10 mg KOH/g max.
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 187 °C
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5290 till 1,532
Kvantitet 100 g
Beilstein 17, 289
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 33,3 g/L (20 c)
Formel vikt 110.11
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.