Läs mer
5-Methylfurfural, MedChemExpress
Produktkod. 16459416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16459416 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16459416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0543
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylfurfural
CAS 620-02-0
Färg Light Yellow to Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (908.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=CC=C(C)O1
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Formel vikt 110.11
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid