Läs mer
5-metylfurfural, TRC
Produktkod. 30012847
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012847 5 g
30003483 100 mg
30006016 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3054705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-02-0
Molekylformel C6 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 110.11
Synonym 5-Methyl-2-furfural, 5-Methylfuran-2-carbaldehyde, 2-Furaldehyde, 5-methyl- (6CI,8CI), 5-Methyl-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-methylfuran, 2-Formyl-5-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-5-formylfuran, 2-Methyl-5-furaldehyde, 5-Methyl-2-furaldehyde, 5-Methyl-2-furfural, 5-Methyl-2-furfuraldehyde, 5-Methyl-2-furfurylaldehyde, 5-Methylfuran-2-al, 5-Methylfuran-2-aldehyde, 5-Methylfurfural, 5-Methylfurfuraldehyde
IUPAC-namn 5-metylfuran-2-karbaldehyd
LEDER Cc1oc(C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-furfural
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Formel vikt 110.0368
Procent renhet >95%