Läs mer
5-metylhexansyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489316
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489316 50 g 50g
11479316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19012.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Jonuteslutningskromatografiska separationer av C1-C6 alifatiska karboxylsyror på en sulfonerad styren-divinylbensen-sampolymerhartskolonn, högkänslig konduktimetrisk detektion uppnås med 5-metylhexansyra som elueringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Jon-exkluderande kromatografiska separationer av C1-C
6 alifatiska karboxylsyror på en sulfonerad styren-divinylbensen-sampolymerhartskolonn, högkänslig konduktimetrisk detektion uppnås med 5-metylhexansyra som elueringsmedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-46-6
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD00036494
InChI-nyckel MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
PubChem CID 12344
IUPAC-namn 5-metylhexansyra
LEDER CC(C)CCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylhexanoic acid
Densitet 0.91
Kokpunkt 216°C
Flampunkt 102°C (216°F)
Odör Rancid
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 130.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.