Läs mer
5-Methylhexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylhexanol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 116.1201 |