Läs mer
5-metylimidazol-4-karboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489027
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489027 5 g 5g
11479027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20608.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 68282-53-1 | Molekylformel: C5H6N2O | Molekylvikt: 110,12 g/mol
4-metyl-5-imidazolkarboxaldehyd är lämplig för användning vid syntes av 1,3-bis[(4-metyl-5-imidazol-1-yl)etylidenamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-metyl-5-imidazol-1-yl)etylidenamino]propan (BIP), {acetatoaqua[[(4-metylimidazol-5-yl)metylen]histamin]-koppar(II)} perklorat, Schiff-baskondensater med tris(2-aminoetyl)amin (tren) eller tris(3-aminopropyl)amin (trpn). Det används också vid syntes av imidazolatbaserat metallorganiskt rammembran (MOF), 3,11-bis(4-imidazolylmetyl)-7-metyl-3,7,11,17-tetraazabicyklo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trien, en 4-imidazolylderivat av en 14-ledad tetraazamakrocykel samt Cu(II) åtta och sex koordinatföreningar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-metyl-5-imidazolkarboxaldehyd är lämplig för användning vid syntes av 1,3-bis[(4-metyl-5-imidazol-1-yl)etylidenamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-metyl-5-imidazol-1-yl)etylidenamino]propan (BIP), {acetatoaqua[[(4-metylimidazol-5-yl)metylen]histamin]-koppar(II)} perklorat, Schiff-baskondensater med tris(2-aminoetyl)amin (tren) eller tris(3-aminopropyl)amin (trpn). Det används också vid syntes av imidazolatbaserat metallorganiskt rammembran (MOF), 3,11-bis(4-imidazolylmetyl)-7-metyl-3,7,11,17-tetraazabicyklo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trien, en 4-imidazolylderivat av en 14-ledad tetraazamakrocykel samt Cu(II) åtta och sex koordinatföreningar.
Löslighet
Löslig i vatten, (23 g/L) (25 °C).
Anteckningar
Luftkänslig. Förvara den borta från oxiderande ämnen och luft. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68282-53-1
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD00173728
InChI-nyckel KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC-namn 5-metyl-lH-imidazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)N=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 166 °C till 170 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten, (23 g/L) (25 °C).
Formel vikt 110.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.