Läs mer
5-metylindol-2-karboxylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393966 5 g 5g
11383966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17145.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10241-97-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
5-metylindol-2-karboxylsyra är en förening som används i syntesen av Pin1-hämmare som potentiella antitumörmedel. reaktant vid beredning av Pin1-hämmare som potentiella antitumörmedel reaktant vid beredning av humana histamin H4-receptorantagonister som inte är imidazoler
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Methylindol-2-carboxylsyra är en förening som används vid syntes av Pin1-hämmare som potentiella
antitumörmedel.
reaktant vid framställning av Pin1 -
hämmare som potentiella antitumörmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10241-97-1
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00047166
InChI-nyckel DAITVOCMWPNFTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylindole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-indolecarboxylic acid, chembl23328, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methyl, acmc-1bxae, 5-me-ica, daitvocmwpnftl-uhfffaoysa, 5-methyl indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-methyl, #
PubChem CID 259188
IUPAC-namn 5-metyl-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER CC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylindole-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∽235°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 144055
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vikt 175.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.