Läs mer
5-Methylindole, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10432401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10432401 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10432401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206850010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylindole
Namnnotering 99%
CAS 614-96-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58°C to 61°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H9N
MDL-nummer MFCD00005680
Kvantitet 1 g
Beilstein 20, 317
Synonym 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
InChI-nyckel YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
IUPAC-namn 5-methyl-1H-indole
Molekylvikt (g/mol) 131.178
PubChem CID 11978
Formel vikt 131.18
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.