Läs mer
5-Methylindole, 99%
Produktkod. 11377036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377036 1 g 1g
11387036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06893.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 614-96-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
5-Methylindol används som reaktant för framställning av farmaceutiskt aktiva 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger, potentiella anticancer-immunmodulatorer, IL2-inducerbart T-cellkinas (ITK ) inhibitorer och CRTh2-antagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5-Methylindol används som reaktant för framställning av farmaceutiskt aktiva 2
-oxo-1-pyrrolidinanaloger, potentiella anticancerimmunmodulatorer, IL2-inducerbart T-cellkinas (ITK ) inhibitorer och CRTh2-antagonister.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-96-0
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00005680
InChI-nyckel YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
PubChem CID 11978
IUPAC-namn 5-metyl-lH-indol
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylindole
Smältpunkt 58°C to 61°C
Kokpunkt 100°C (3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2228
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.