Läs mer
5-Methylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylindole |
| CAS | 614-96-0 |
| Molekylformel | C9H9N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Methyl-indole, 5-Methyl-1H-indole, 5-Methylindol, NSC 522562 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-2-3-9-8(6-7)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0735 |