Läs mer
5-Methylisatin, 95%
Produktkod. 15354978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15354978 1 g 1g
15364978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15354978 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-05-9
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005721
InChI-nyckel VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
IUPAC-namn 5-methyl-1H-indole-2,3-dione
LEDER CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisatin
Smältpunkt 180.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Beilstein 21,509
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 161.16
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylisatin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.