Läs mer
5-Methylisophthalonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478959
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15478959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12518.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisophthalonitrile
CAS 39718-07-5
Smältpunkt 162°C to 166°C
Molekylformel C9H6N2
MDL-nummer MFCD00052016
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1940447
Synonym 3,5-dicyanotoluene, 5-methylisophthalonitrile, acmc-20and3, 5-methyl-isophthalonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile,5-methyl
InChI-nyckel LYSGVAGOLJKEGK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C#N)C#N
IUPAC-namn 5-methylbenzene-1,3-dicarbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 142.161
PubChem CID 2736100
Formel vikt 142.16
Procent renhet 97%