Läs mer
5-Methylisoxazol-3-amine, Mikromol™
Produktkod. 30049332
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Produktkod. 30049332
Brand: Mikromol MM0227.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Methylisoxazol-3-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisoxazol-3-amine
CAS 1072-67-9
Analyt- eller komponentnamn 5-Methylisoxazol-3-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Sulfamethoxazole Imp. C (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound C, Sulfamethoxazole USP RC C, 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Related Compound C, Sulfamethoxazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
LEDER Cc1onc(N)c1
IUPAC-namn 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 98.048 g/mol