Läs mer
5-Methylisoxazol-3-amine, Mikromol™
Beskrivning
5-Methylisoxazol-3-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| CAS | 1072-67-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sulfamethoxazole Imp. C (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound C, Sulfamethoxazole USP RC C, 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Related Compound C, Sulfamethoxazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | Cc1onc(N)c1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine |
| Visa mer |