Läs mer
(5-metylisoxazol-3-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10222732
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10222732 1 g 1g
10167384 5 g 5g
10499644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10222732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10409DA
Kemiska identifierare
CAS 35166-33-7
Molekylformel C5H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 113.12
MDL-nummer MFCD00085129
InChI-nyckel MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
IUPAC-namn (5-metyl-l,2-oxazol-3-yl)metanol
LEDER CC1=CC(CO)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 113.12
Procent renhet 97%