Läs mer
5-metylisoxazol-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10753043
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753043 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10496842 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10402DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39499-34-8
Molekylformel C5H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 145.54
MDL-nummer MFCD00085127
InChI-nyckel XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
IUPAC-namn 5-metyl-l,2-oxazol-3-karbonylklorid
LEDER CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.54
Procent renhet 97%