Läs mer
5-metylisoxazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10252732
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10252732 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10212782 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10252732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10401DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 3405-77-4
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
MDL-nummer MFCD01318162
InChI-nyckel BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
IUPAC-namn 5-metyl-1,2-oxazol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%