Läs mer
5-Metylisoxazol-3-karboxylsyra, 98+%
Produktkod. 11388516
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388516 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11388516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17577.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3405-77-4 | C5H5NO3 | 127,099 g/mol
Det är en reaktant för Click/aza-Michael eller Click/oligomera alkylkarbodiimid-förestringsreaktioner, framställning av aminopyrazolamidderivat som Raf-kinashämmare i melanomceller och framställning av trifluorometoxifenyl(tiazolyl)pyrroler och andra heterocykliska polyfunktionaliserade pyrrolkedjor som bär heterocykler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en reaktant
för Click/aza-Michael eller Click/oligomera alkylkarbodiimid-förestringsreaktioner, framställning av aminopyrazolamidderivat som Raf-kinashämmare i melanomceller och framställning av trifluorometoxifenyl(tiazolyl)pyrroler och andra heterocykelkedjebärande polyfunktionaliserade polyfunktionaliserade pyrroler.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3405-77-4
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
MDL-nummer MFCD01318162
InChI-nyckel BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
IUPAC-namn 5-metyl-1,2-oxazol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Smältpunkt 171 °C till 173 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 114094
Formel vikt 127.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.