Läs mer
5-metylisoxazol-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30482288
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30482288 5 g
1 options
Produktkod. 30482288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3149505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid
CAS 3405-77-4
Molekylformel C5H5NO3
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
LEDER Cc1onc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 5-metyl-1,2-oxazole-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Formel vikt 127.0269