Läs mer
5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid |
| CAS | 1267623-84-6 |
| Molekylformel | C5HD4NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D |
| LEDER | [2H]c1c(noc1C([2H])([2H])[2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-deuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.12 |
| Formel vikt | 131.0521 |