Läs mer
5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester |
| CAS | 2517728-88-8 |
| Molekylformel | C6H3D4NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4 Methyl Ester, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid Methyl Ester, Premnazole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-3-5(7-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3/i1D3,3D |
| LEDER | [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])ON=C1C(OC)=O |
| IUPAC-namn | methyl 5-(methyl-d3)isoxazole-3-carboxylate-4-d |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.15 |
| Formel vikt | 145.07 |