Läs mer
5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 42831-50-5 |
| Molekylformel | C5 H5 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1oncc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vikt | 127.0269 |