Läs mer
5-metylnikotinamid, 97 %
Produktkod. 11339565
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339565 5 g 5g
11329565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18970.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 70-57-5 | C7H8N2O | 136,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-57-5
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.154
MDL-nummer MFCD05664041
InChI-nyckel BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65560
IUPAC-namn 5-metylpyridin-3-karboxamid
LEDER CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methylnicotinamide
Smältpunkt 166 °C till 168 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4962976
Synonym 5-methylnicotinamide, nicotinamide, 5-methyl, 5-methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl-9ci, 5-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,5-methyl, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.