Läs mer
5-metylnikotinamid, TRC
Produktkod. 30341258
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30341258 50 mg
1 options
Produktkod. 30341258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49530850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylnicotinamide
CAS 70-57-5
Molekylformel C7H8N2O
Kvantitet 50 mg
Synonym NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
LEDER Cc1cncc(c1)C(=O)N
IUPAC-namn 5-metylpyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0637