Läs mer
5-metylnikotinamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylnicotinamide |
| CAS | 70-57-5 |
| Molekylformel | C7H8N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 87668, 5-Methyl-3-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| LEDER | Cc1cncc(c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-metylpyridin-3-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vikt | 136.0637 |