Läs mer
5-Methylnicotinic acid, 97%
Produktkod. 11349135
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349135 1 g 1g
11369135 250 mg 250mg
11359135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349135 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16370.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3222-49-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
5-Methylnicotinic acid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Methylnicotinic acid är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Svårlöslig (0,083 g
/L vid 25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3222-49-9
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00829036
InChI-nyckel DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
PubChem CID 256208
IUPAC-namn 5-metylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylnicotinic acid
Smältpunkt 210°C to 215°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 112288
Löslighetsinformation Sparingly soluble (0.083g/L at 25°C).
Formel vikt 137.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.