Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylnicotinic acid |
| Smältpunkt | 211.0°C to 213.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 137.14 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 5-Methylnicotinic acid, 97%
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.