Läs mer
5-Methylnicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15246038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15246038 5 g 5g
15236038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15246038 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453670050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3222-49-9
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
InChI-nyckel DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
PubChem CID 256208
IUPAC-namn 5-methylpyridine-3-carboxylic acid
LEDER CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylnicotinic acid
Smältpunkt 211.0°C to 213.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 137.14
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylnicotinic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.