Läs mer
5-Methyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyloctanoic Acid |
| CAS | 60218-42-0 |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-methyl-Octanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-8(2)6-4-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCC(C)CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methyloctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.238 |
| Formel vikt | 158.131 |