missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyloctanoic Acid |
| CAS | 60218-42-0 |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-methyl-Octanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-8(2)6-4-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCC(C)CCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-methyloctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.238 |
| Formel vikt | 158.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?