Läs mer
5-Methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30966971
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30966971 5 g 5g
30965771 1 g 1g
30950997 250 mg 250mg
30957841 25 g 25g
30951033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30966971 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1474085g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulfate
CAS 299-11-6
Molekylformel C14H14N2O4S
MDL-nummer MFCD00011923
Kvantitet 5 g
LEDER C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=C1C=CC=C3.O=S(OC)([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 306.34
Procent renhet 97%