Läs mer
5-Methylpyrazin-2-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672295
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672295 5 g Amber Glass Bottle 5g
10547284 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08458DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5521-58-4
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.132
MDL-nummer MFCD08437664
InChI-nyckel ZNQOALAKPLGUPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-methylpyrazine, 5-methyl-pyrazin-2-ylamine, 5-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 5-methyl, 2-amino-5 methylpyrazine, 5-methyl-2-aminopyrazine, 2-amino-5-methyl pyrazine, 5-methylpyrazine-2-ylamine, 2-pyrazinamine, 5-methyl, pubchem15710
PubChem CID 313215
IUPAC-namn 5-methylpyrazin-2-amine
LEDER CC1=CN=C(C=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyrazin-2-ylamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 109.13
Procent renhet 97%