Läs mer
5-metylpyrazin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10144272
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10144272 10 g 10g
10691416 5 g 5g
10728645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10144272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01107EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5521-55-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.126
MDL-nummer MFCD00068241
InChI-nyckel RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC-namn 5-metylpyrazin-2-karboxylsyra
LEDER CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 97%