Läs mer
5-metylpyrazin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728645
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10728645 25 g 25g
10691416 5 g 5g
10144272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10728645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01107EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5521-55-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.126
MDL-nummer MFCD00068241
InChI-nyckel RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC-namn 5-metylpyrazin-2-karboxylsyra
LEDER CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 97%