Läs mer
5-Methylpyridin-2-one Pirfenidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylpyridin-2-one Pirfenidone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-13-3-9-17(21)19(11-13)15-5-7-16(8-6-15)20-12-14(2)4-10-18(20)22/h3-12H,1-2H3 |
| Formel vikt | 292.1212 |