Läs mer
5-metylpyridin-2-borsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459257
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459257 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15459257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52517.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 372963-49-0 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
5-Methylpyridine-2-boronic acid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Methylpyridine-2-boronic acid används som en organisk kemisk
syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyridine-2-boronic acid
CAS 372963-49-0
Smältpunkt 86°C to 90°C
Molekylformel C6H8BNO2
MDL-nummer MFCD00674179
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-methylpyridine-2-boronic acid, 5-methylpyridin-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-pyridineboronic acid, 5-picoline-2-boronic acid, boronic acid, 5-methyl-2-pyridinyl, 5-methyl-2-pyridinyl-boronic acid, pubchem6938, acmc-209is4, 5-methyl-2-pyridyl boronic acid, 5-methyl-2-pyridinyl boronic acid
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel VDRIXWWGBDNWCM-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=NC=C(C=C1)C)(O)O
IUPAC-namn (5-metylpyridin-2-yl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 136.945
PubChem CID 2762743
Formel vikt 136.95
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.