Läs mer
5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester, 50-70%, see CofA for e, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11916011 5 g 5g
11906011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11916011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 872054-54-1
Molekylformel C16H19BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 282.15
InChI-nyckel AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylpyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methylpyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 5-methyl-2-pyridineboronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methyl-pyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2 dioxazaborolane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-1,3,6,2-dioxazaborocine
PubChem CID 16217859
IUPAC-namn 2-(5-methylpyridin-2-yl)-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
LEDER B1(OCCN(CCO1)C2=CC=CC=C2)C3=NC=C(C=C3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Smältpunkt >300.0°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 282.15
Procent renhet 50-70%,see CofA for e
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.