Läs mer
5-metylpyridin-2-karbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441809 25 g 25g
15421809 1 g 1g
15431809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64539.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1620-77-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1620-77-5
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD06200830
InChI-nyckel LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylpyridine, 5-methylpicolinonitrile, 5-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 5-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-cyano-3-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 2-cyano-5-methylpyridine 2-cyano-5-picoline, 5-methypicolinonitrile, pubchem12978, 5-methyl picolinonitrile
PubChem CID 74183
IUPAC-namn 5-metylpyridin-2-karbonitril
LEDER CC1=CC=C(N=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyridine-2-carbonitrile
Smältpunkt 72°C to 75°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 111125
Formel vikt 118.14
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.