Läs mer
5-Methylpyridine-3-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15214338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15214338 1 g 1g
15224338 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15214338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454270010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 173999-18-3
Molekylformel C6H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 136.95
InChI-nyckel REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
PubChem CID 2762708
IUPAC-namn (5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyridine-3-boronic acid
Smältpunkt 300.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 136.95
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylpyridine-3-boronic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.