missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methylpyrimidine, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11355435
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355435 250 mg 250mg
11345435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11355435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19638.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2036-41-1
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00047386
InChI-nyckel TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC-namn 5-methylpyrimidine
LEDER CC1=CN=CN=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Methylpyrimidine
Smältpunkt 29°C to 31°C
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 53°C (127°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1325
Beilstein 105684
Formel vikt 94.12
Procent renhet ≥97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.