Läs mer
5-Methylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15264844 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15264844 1 g Glass bottle 1g
15254844 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15264844 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2036-41-1
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00047386
InChI-nyckel TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC-namn 5-methylpyrimidine
LEDER CC1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylpyrimidine
Smältpunkt 33°C to 37°C
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 52°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 94.11
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methylpyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.