Läs mer
5-metylpyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylpyrimidine |
| CAS | 2036-41-1 |
| Molekylformel | C5 H6 N2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cncnc1 |
| IUPAC-namn | 5-metylpyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vikt | 94.0531 |