Läs mer
5-Methylpyrrolidin-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylpyrrolidin-3-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-4-2-5(7)3-6-4/h4-7H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 101.0841 |