Läs mer
5-Methylquinoxaline, 98%
Produktkod. 11459556
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459556 1 g 1g
11469556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19300.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13708-12-8 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13708-12-8
Molekylformel C9H8N2
Molekylvikt (g/mol) 144.177
MDL-nummer MFCD00012335
InChI-nyckel CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoxaline, 5-methyl, unii-l0ad7t152g, 5-methyl quinoxaline, fema no. 3203, 8-methylquinoxaline, 5-methyl-quinoxaline, acmc-209caq, 5-methylquinoxaline, dsstox_cid_27090
PubChem CID 61670
IUPAC-namn 5-metylkinoxalin
LEDER CC1=C2C(=CC=C1)N=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylquinoxaline
Smältpunkt 20°C to 21°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 119°C to 121°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.62
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.