Läs mer
5-Methylsalicylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylsalicylamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(10)6(4-5)8(9)11/h2-4,10H,1H3,(H2,9,11) |
| Formel vikt | 151.0633 |