Läs mer
5-Methylsulfanyl-2-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylsulfanyl-2-nitroaniline |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2S/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 184.0306 |