Läs mer
5-(methylsulfanyl)pentanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(methylsulfanyl)pentanenitrile |
| CAS | 59121-25-4 |
| Molekylformel | C6H11NS |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NS/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-4,6H2,1H3 |
| LEDER | CSCCCCC#N |
| IUPAC-namn | 5-methylsulfanylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.22 |
| Formel vikt | 129.0612 |