missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methylsulfinyl-pentanal Oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methylsulfinyl-pentanal Oxime |
| CAS | 1391062-46-6 |
| Molekylformel | C6H13NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-10(9)6-4-2-3-5-7-8/h5,8H,2-4,6H2,1H3/b7-5+ |
| LEDER | CS(=O)CCCC\C=N\O |
| IUPAC-namn | (NE)-N-(5-methylsulfinylpentylidene)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vikt | 163.0667 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?